Beskrivning
- Slang i.d. 1,6 mm (0,063 tum) od 1/8 tum utrustad med mutter 5/16 tum hane och hylsor
- 2 x Union UNF 5/16 tum hona-1/16 tum hane levereras med provslingan
- Fluoretenpropen (FEP)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 ml |