Läs mer
Fluorimid, TRC
Produktkod. 30004230
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004230 1 g
30005215 500 mg
30006440 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5919531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41205-21-4
Molekylformel C10 H4 Cl2 F N O2
Molekylvikt (g/mol) 260.05
Synonym 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide, Fluoroimide, Fluoromide, MK 23, N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, NSC 622384, Spartcide, Spat
IUPAC-namn 3,4-diklor-1-(4-fluorfenyl)pyrrol-2,5-dion
LEDER Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoroimide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
Formel vikt 258.9603