Läs mer
Fluoroiodomethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoroiodomethane |
| CAS | 373-53-5 |
| Molekylformel | C H2 F I |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Fluoromethyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/CH2FI/c2-1-3/h1H2 |
| LEDER | FCI |
| IUPAC-namn | fluoro(iodo)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.93 |
| Formel vikt | 159.9185 |