Läs mer
Fluoromalonaldehydic Acid (>85%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fluoromalonaldehydic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3FO3/c4-2(1-5)3(6)7/h1-2H,(H,6,7) |
| Formel vikt | 106.0066 |