Läs mer
Fluorometolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15519513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15519513 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15519513 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460200010
 Begränsad artikel
I lager
Fluorometolon, CAS # 426-13-1, är en glukokortikoid med antiinflammatoriska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Fluorometolon är en syntetisk glukokortikoid
  • Det har antiinflammatoriska egenskaper
Användningsområden
  • Fluorometolon interagerar med cytoplasmatiska glukokortikoidreceptorer vilket resulterar i aktivering av dessa receptorer, vilket förmedlar genuttryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorometholone
CAS 426-13-1
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H29FO4
Kvantitet 1 g
Synonym fluorometholone, oxylone, flumetholon, fluormetholone, fml liquifilm, fluor-op, cortilet, delmeson, trilcin, fml forte
Löslighetsinformation (2,5 % i pyridin) klar, färglös till ljusgul
InChI-nyckel FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
LEDER CC1CC2C3CCC(C3(CC(C2(C4(C1=CC(=O)C=C4)C)F)O)C)(C(=O)C)O
IUPAC-namn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluor-11,17-dihydroxi-6,10,13-trimetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]-fenantren
Molekylvikt (g/mol) 376.46
PubChem CID 9878
ChEBI CHEBI:31625
Formel vikt 376.46
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorometholone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.