missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fluorometholone, Mikromol™
Beskrivning
Fluorometholone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorometholone |
| CAS | 426-13-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluorometholone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H29 F O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Desoxy-9alpha-fluoro-6-methylprednisolone, 6alpha-Methyl-9alpha-fluoro-11beta,17alpha-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-9alpha-fluoro-21-desoxyprednisolone, 9alpha-Fluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Cortilet, Delmeson, Efflumidex, FML, Fluaton, Fluaton PVA, Flumetholon, Flumetholone, Fluor-Op, Fluormetholon, Fluorometholone, Loticort, NSC-33001, Oxylone, U 8614, Ursnon |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?