Läs mer
Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether, 98+%
Beskrivning
Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether is a volatile anesthetic, which inhibits the activation of inflammatory neutrophil and granulocyte in human blood during simulated extracorporeal circulation. It also serves as an antibacterial and used as an inhalational anaesthetic for induction and maintenance of general anesthesia. Further, it finds application in anesthesia of children and infants to make them asleep for surgery. In addition to this, it is used in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether is a volatile anesthetic, which inhibits the activation of inflammatory neutrophil and granulocyte in human blood during simulated extracorporeal circulation. It also serves as an antibacterial and used as an inhalational anaesthetic for induction and maintenance of general anesthesia. Further, it finds application in anesthesia of children and infants to make them asleep for surgery. In addition to this, it is used in veterinary medicine.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether |
| Densitet | 1.505 |
| Kokpunkt | 58°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2041023 |
| Merck Index | 14,8475 |
| Löslighetsinformation | Slightly miscible with water. |
| Formel vikt | 200.06 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.