Läs mer
(Fluoromethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Fluoromethyl)benzene |
| CAS | 350-50-5 |
| Molekylformel | C7 H7 F |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(Fluoromethyl)benzene, Benzyl Fluoride, α-Fluorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| LEDER | FCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | fluoromethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.129 |
| Formel vikt | 110.0532 |