Läs mer
Fluoromethylcholine Chloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoromethylcholine Chloride |
| CAS | 459424-38-5 |
| Molekylformel | C5H13ClFNO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Fluorocholine Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13FNO.ClH/c1-7(2,5-6)3-4-8;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(CF)CCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.61 |
| Formel vikt | 157.067 |