Beskrivning
Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Rekommenderad förvaring
Store at room temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fluoromount monteringsmedia |
| Innehåll och lagring | Room Temperature |
| Produktlinje | Novus |