Läs mer
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Monteringsmedium, med DAPI
Produktkod. 15596276
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15596276 20 ml 25ml
1 options
Produktkod. 15596276 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00495952
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning vid montering av objektglas efter immunfluorescerande färgning samt färgning av dubbelsträngat DNA. Vattenlöslig Fluoromount-G™ används för att montera objektglas där det sista steget av färgningen är vattenhaltigt
  • Fluoromount-G™, med DAPI har en maximal fluorescerande emission vid 455nm och kan minska mängden fluorokromsläckning under fluorescensmikroskopi
  • Klart flytande medium som innehåller en fluorescerande kärnfläck
  • Levereras som en 1x stamlösning innehållande natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 20 ml
Produkttyp Monteringsmedium
Produktlinje Fluoromount-G
Reagenstyp Monteringslösning