Läs mer
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Monteringsmedium, med DAPI
Produktkod. 18744094
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18744094 20 ml 20ml
1 options
Produktkod. 18744094 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00495952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00 SEK
    824.65 SEK / 20ml
    Save 169.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning vid montering av objektglas efter immunfluorescerande färgning samt färgning av dubbelsträngat DNA. Vattenlöslig Fluoromount-G™ används för att montera objektglas där det sista steget av färgningen är vattenhaltigt
  • Fluoromount-G™, med DAPI har en maximal fluorescerande emission vid 455nm och kan minska mängden fluorokromsläckning under fluorescensmikroskopi
  • Klart flytande medium som innehåller en fluorescerande kärnfläck
  • Levereras som en 1x stamlösning innehållande natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 20 ml
Produkttyp Monteringsmedium
Produktlinje Fluoromount-G
Reagenstyp Monteringslösning