Läs mer
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Monteringsmedium
Produktkod. 15586276
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15586276 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 15586276 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00495802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 SEK
    698.65 SEK / 25ml
    Save 163.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för användning vid montering av objektglas efter immunfluorescerande färgning. Vattenlöslig Fluoromount-G™ används för att montera objektglas där det sista steget av färgningen är vattenhaltigt. Den bildar en semipermanent tätning för långvarig förvaring av objektglas vid 2° till 8 °C.
  • Fluoromount-G™ fluorescerar inte och kan minska mängden fluorokromsläckning under fluorescensmikroskopi
  • Klart flytande medium
  • Levereras som en 1x stamlösning innehållande natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Produkttyp Monteringsmedium
Produktlinje Fluoromount-G
Reagenstyp Monteringslösning