Läs mer
Fluoronitrofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoronitrofen |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl2FNO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H |
| Formel vikt | 300.9709 |