Specifikationer
| CAS | 16961-83-4 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 mL |
| Molekylformel | F6H2Si |
| MDL-nummer | 36289 |
| Synonym | hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure |
| InChI-nyckel | OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P |
| LEDER | [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | hexafluorosilicon(2-);hydron |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.091 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Fluorosilicic acid, 35%
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Fluorosilicic acid