Läs mer
Thermo Scientific™ Drop Plate för Fluoroskan™ FL mikroplatta fluorometer och luminometer
Produktkod. 12443458 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Fluoroskan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12443458 Fluoroskan Varje
1 options
Produktkod. 12443458 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2805880
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Utför ett antal fluorometriska och luminometriska forskningsapplikationer med Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL mikroplatta fluorometer och luminometer.
Utför ett antal fluorometriska och luminometriska forskningsapplikationer med Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL Microplate Fluorometer och Luminometer, som erbjuder mångsidiga plåtformat, snabba plåtavläsningshastigheter, topp/bottenplåtavläsning och upp till tre dispensrar. Den här maskinens kompakta och robusta optiska prestanda gör att den också kan prestera idealiskt i biovetenskapliga forskningsapplikationer.
Snabb läshastighet:
  • Läser en 96-brunnars platta på bara 15 sekunder, vilket är viktigt för kinetiska applikationer.
  • Kombinationen av fluorometrisk GFP-mätning och en lumometrisk luciferasmätning från samma brunn är snabb på grund av analysprogrammeringens mångsidighet.
Dispensrar ombord för exakt uppföljning av kinetiska reaktioner:
  • Utrustad med upp till tre reagensdispensrar för snabba kinetiska analyser, såsom Ca 2+ flux
  • Stöder samtidig dispensering och avläsning, vilket möjliggör övervakning av kinetiska mätningar från början av reaktionen
  • Mycket låg dödvolym och backspolningsförmåga för konservering av dyrt reagens
Hög känslighet för både topp- och bottenläsning:
  • Fiberlös direktbelysningsoptik för både topp- och bottenavläsning
  • Hög känslighet, brett dynamiskt omfång och låg överhörning för exakta och exakta resultat för 1- till 384-brunnars plattor
Speciellt utformad för automatisering:
  • Läser upp till 384-brunnars plattor för ökad analysgenomströmning
  • Lätt integrerad med automatiserade system
Innehåller:
  • PC-programvara och filterpar:
    • Excitation: 355 nm, Emission: 460 nm
    • Excitation: 485 nm, Emission: 538 nm
    • Andra filter tillgängliga på begäran
Rekommenderas för:
Ca2+ flödesanalyser, Cellproliferation, Cytotoxicitet, Celladhesion, DNA-kvantifiering, Reporter-genanalyser, Hybridiseringsanalyser, Jonkanal, Kvantifiering av PCR-produkter, FRET-analyser, BRET-analyser, Molekylära beacon-analyser, Immunanalyser, Enzymaktivitet, Oligonocyter, Phagotoid, analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dropplatta
För användning med (utrustning) Fluoroskan