Läs mer
Fluorothyl, MedChemExpress
Produktkod. 16478616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478616 100 mg
1 options
Produktkod. 16478616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1112
MedChemExpress Fluorothyl (Flurothyl) is a inhaling volatile liquid.
Fluorothyl (Flurothyl) is a inhaling volatile liquid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorothyl
CAS 333-36-8
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H4F6O
Kvantitet 100 mg
Synonym Bis(2,2,2-trifluoroethyl) ether Flurothyl
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (686.59 mM)
LEDER FC(F)(F)COCC(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 182.06
Formel vikt 182.06
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid