Läs mer
Cytiva FluoroTrans™ W PVDF-överföringsmembran
Produktkod. 17104721
Mått (LxB):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3.3 m
7 x 9 cm
Produktkod. 17104721
Brand: Cytiva BSP0159
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FluoroTrans W-membranet är optimerat för västerländska transferapplikationer.
  • Detta membran möjliggör känslig proteindetektion med låg bakgrund och mycket låg proteingenombränning
  • FluoroTrans W-membranet är kompatibelt med alla totalproteinfärgningar och immunodetektionsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp Lakan
Beskrivning Icke-steril
Material FluoroTrans PVDF
Porstorlek 0,2μ m
Mått (LxB) 20 x 20 cm
Tjocklek 127μ m