Läs mer
Fluorouracil, LoGiCal
Produktkod. 30457650
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457650 10 mg
1 options
Produktkod. 30457650 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0593.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorouracil
CAS 51-21-8
Analyt- eller komponentnamn Fluorouracil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H3 F N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-fluoro-1H-pyrimidin-2,4-dolon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 130.08
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 130,0179 g/mol