Läs mer
Fluorouracil, Mikromol™
Produktkod. 18090480
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18090480 250 mg
1 options
Produktkod. 18090480 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0593.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fluorouracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorouracil
CAS 51-21-8
Analyt- eller komponentnamn Fluorouracil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H3 F N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
LEDER FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-fluoro-1H-pyrimidin-2,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 130.08
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 130,0179 g/mol