Läs mer
Fluosilicinsyra, 25 viktprocent vattenlösning
Product Code. 13478548 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
13478548 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10637021 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13478548 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 410710025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Add to basket
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144,091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Fluosilicic acid
Färg Färglös
CAS 16961-83-4, 7732-18-5
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel F6H2Si
Linjär formel H2SiF6
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00036289
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
InChI-nyckel OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
LEDER [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-namn hexafluorkisel(2-);hydron
Molekylvikt (g/mol) 144.091
PubChem CID 21863527
Formel vikt 144.09
Procent renhet 19 till 20,6 % (totalt fluor)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.