Läs mer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Karboxylat-modifierade mikrosfärer
Produktkod. 10023162
Change view
Diameter (metrisk):
0,02μ m
0,04μ m
0,1μ m
0,2μ m
0,5μ m
1.0μ m
2.0μ m
Färg:
Blått
Gul-grön
Gul-grön, Orange, Rött, Mörkröd
Infraröd
Mörkröd
Nilen Röd
Orange
Röd
Röd-orange
Rött
Excitation/Emission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Kvantitet:
1 ml
1 ml/styck
10 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg Excitation/Emission Kvantitet Förpackningsstorlek
10023162 1.0μ m Gul-grön 505/515 nm 10 ml Varje
10328192 0,1μ m Gul-grön 505/515 nm 10 ml Varje
10696523 1.0μ m Röd 625/645 nm 2 ml Varje
10484962 0,1μ m Rött 580/605 nm 10 ml Varje
10513463 0,2μ m Gul-grön 505/515 nm 10 ml Varje
10033062 0,2μ m Mörkröd 660/680 nm 2 ml Varje
10573663 0,04μ m Gul-grön, Orange, Rött, Mörkröd 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm 1 ml/styck Varje
11514796 0,2μ m Orange 365/610 nm 2 ml 2ml
10751154 0,02μ m Mörkröd 660/680 nm 2 ml Varje
10398352 0,02μ m Rött 580/605 nm 10 ml Varje
10338652 0,04μ m Gul-grön 505/515 nm 1 ml Varje
10462472 0,5μ m Gul-grön 505/515 nm 10 ml Varje
10318532 1.0μ m Orange 540/560 nm 10 ml Varje
10207002 2.0μ m Nilen Röd 535/575 nm 2 ml Varje
10768424 2.0μ m Gul-grön 505/515 nm 2 ml Varje
10043302 0,02μ m Blått 365/415 nm 10 ml Varje
10684243 0,02μ m Röd 625/645 nm 2 ml Varje
10761154 0,02μ m Nilen Röd 535/575 nm 10 ml Varje
10412892 0,02μ m Gul-grön 505/515 nm 10 ml Varje
10093262 0,04μ m Mörkröd 660/680 nm 1 ml Varje
10378932 0,04μ m Orange 540/560 nm 1 ml Varje
10606553 0,04μ m Rött 580/605 nm 1 ml Varje
10144722 0,04μ m Röd-orange 565/580 nm 1 ml Varje
10003572 0,1μ m Blått 350/440 nm 10 ml Varje
10154722 0,1μ m Infraröd 715/755 nm 1 ml Varje
10043142 0,1μ m Orange 540/560 nm 10 ml Varje
10296612 0,2μ m Blått 365/415 nm 10 ml Varje
10463622 0,2μ m Röd 625/645 nm 2 ml Varje
10328482 0,2μ m Orange 540/560 nm 10 ml Varje
10544803 0,2μ m Rött 580/605 nm 10 ml Varje
10738044 0,5μ m Rött 580/605 nm 10 ml Varje
10398142 1.0μ m Blått 365/415 nm 10 ml Varje
10358482 1.0μ m Blått 350/440 nm 10 ml Varje
10217142 1.0μ m Nilen Röd 535/575 nm 10 ml Varje
10564423 1.0μ m Rött 580/605 nm 10 ml Varje
10758244 2.0μ m Blått 365/415 nm 2 ml Varje
10318632 2.0μ m Rött 580/605 nm 2 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F8823
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Uppnå den ljusaste fluorescensen med Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, tillgängliga i olika färger och partikelstorlekar.
Utför enkelt flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunanalys och andra laboratorieapplikationer med vårt omfattande urval av FluoSpheres Karboxylat-modifierade mikrosfärer. FluoSphere-kulor kan användas i passiv adsorption eller aktiv, kovalent koppling av proteiner, nukleinsyror och biomolekyler för partikelinfångningstillämpningar. FluoSphere mikrosfärer är laddade med proprietära fluorescerande färgämnen, vilket gör dem till de ljusaste mikrosfärerna som finns tillgängliga.
Visualisera den ljusaste fluorescensen för laboratorieapplikationer inklusive fluorescensmikroskopi, flödescytometri, HTS, HCS och cellspårning, med våra Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, som är tillverkade av polystyrenmikrosfärer och laddade med olika egenutvecklade färgämnen. Genom att använda specialiserade färgningsmetoder kan alla fluorescerande färgämnesmolekyler finnas inuti varje polystyrenmikrosfär, istället för på pärlans yta. Denna skyddande miljö inuti pärlan skyddar färgen från skadliga miljöeffekter, såsom fotoblekning. Våra karboxylatmodifierade mikrosfärer är belagda med en hydrofil polymer innehållande flera karboxylsyror för kovalent bindning av ligander. En rad partikelstorlekar finns tillgängliga för olika forskningsanvändningar och experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Färg Gul-grön
För användning med (applikation) Fluorescensmikroskopi
Material Polystyren
Produkttyp Karboxylat-modifierad mikrosfär
Excitation/Emission 505/515 nm
Produktlinje FLUOSPHERES
Kvantitet 10 ml
Ytmodifiering Karboxylat
Diameter (metrisk) 1.0μ m