Läs mer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Karboxylat-modifierade mikrosfärer
Produktkod. 10684243
Diameter (metrisk):
0,02μ m
0,04μ m
0,1μ m
0,2μ m
0,5μ m
1.0μ m
2.0μ m
Färg:
Blått
Gul-grön
Gul-grön, Orange, Rött, Mörkröd
Infraröd
Mörkröd
Nilen Röd
Orange
Röd
Röd-orange
Rött
Excitation/Emission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Kvantitet:
1 ml
1 ml/styck
10 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10684243
Brand: Invitrogen™ F8782
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Uppnå den ljusaste fluorescensen med Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, tillgängliga i olika färger och partikelstorlekar.
Utför enkelt flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunanalys och andra laboratorieapplikationer med vårt omfattande urval av FluoSpheres Karboxylat-modifierade mikrosfärer. FluoSphere-kulor kan användas i passiv adsorption eller aktiv, kovalent koppling av proteiner, nukleinsyror och biomolekyler för partikelinfångningstillämpningar. FluoSphere mikrosfärer är laddade med proprietära fluorescerande färgämnen, vilket gör dem till de ljusaste mikrosfärerna som finns tillgängliga.
Visualisera den ljusaste fluorescensen för laboratorieapplikationer inklusive fluorescensmikroskopi, flödescytometri, HTS, HCS och cellspårning med våra Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, som är tillverkade av polystyrenmikrosfärer och laddade med olika egenutvecklade färgämnen. Genom att använda specialiserade färgningsmetoder kan alla fluorescerande färgämnesmolekyler finnas inuti varje polystyrenmikrosfär istället för på pärlans yta. Denna skyddande miljö inuti pärlan skyddar färgen från skadliga miljöeffekter, såsom fotoblekning. Våra karboxylatmodifierade mikrosfärer är belagda med en hydrofil polymer innehållande flera karboxylsyror för kovalent bindning av ligander. En rad partikelstorlekar är tillgängliga för olika forskningsanvändningar och experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Färg Röd
För användning med (applikation) Fluorescensmikroskopi
Material Polystyren
Produkttyp Karboxylat-modifierad mikrosfär
Excitation/Emission 625/645 nm
Produktlinje FLUOSPHERES
Kvantitet 2 ml
Ytmodifiering Karboxylat
Diameter (metrisk) 0,02μ m