Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Invitrogen™ FluoSpheres™ Karboxylat-modifierade mikrosfärer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Karboxylat-modifierade mikrosfärer
Produktkod. 10768424| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Färg | Excitation/Emission | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10768424 | 2.0μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 2 ml | Varje |
| 10328192 | 0,1μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10696523 | 1.0μ m | Röd | 625/645 nm | 2 ml | Varje |
| 10023162 | 1.0μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10484962 | 0,1μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10513463 | 0,2μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10033062 | 0,2μ m | Mörkröd | 660/680 nm | 2 ml | Varje |
| 10573663 | 0,04μ m | Gul-grön, Orange, Rött, Mörkröd | 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm | 1 ml/styck | Varje |
| 11514796 | 0,2μ m | Orange | 365/610 nm | 2 ml | 2ml |
| 10751154 | 0,02μ m | Mörkröd | 660/680 nm | 2 ml | Varje |
| 10398352 | 0,02μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10338652 | 0,04μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 1 ml | Varje |
| 10462472 | 0,5μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10318532 | 1.0μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Varje |
| 10207002 | 2.0μ m | Nilen Röd | 535/575 nm | 2 ml | Varje |
| 10043302 | 0,02μ m | Blått | 365/415 nm | 10 ml | Varje |
| 10684243 | 0,02μ m | Röd | 625/645 nm | 2 ml | Varje |
| 10761154 | 0,02μ m | Nilen Röd | 535/575 nm | 10 ml | Varje |
| 10412892 | 0,02μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10093262 | 0,04μ m | Mörkröd | 660/680 nm | 1 ml | Varje |
| 10378932 | 0,04μ m | Orange | 540/560 nm | 1 ml | Varje |
| 10606553 | 0,04μ m | Rött | 580/605 nm | 1 ml | Varje |
| 10144722 | 0,04μ m | Röd-orange | 565/580 nm | 1 ml | Varje |
| 10003572 | 0,1μ m | Blått | 350/440 nm | 10 ml | Varje |
| 10154722 | 0,1μ m | Infraröd | 715/755 nm | 1 ml | Varje |
| 10043142 | 0,1μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Varje |
| 10296612 | 0,2μ m | Blått | 365/415 nm | 10 ml | Varje |
| 10463622 | 0,2μ m | Röd | 625/645 nm | 2 ml | Varje |
| 10328482 | 0,2μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Varje |
| 10544803 | 0,2μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10738044 | 0,5μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10398142 | 1.0μ m | Blått | 365/415 nm | 10 ml | Varje |
| 10358482 | 1.0μ m | Blått | 350/440 nm | 10 ml | Varje |
| 10217142 | 1.0μ m | Nilen Röd | 535/575 nm | 10 ml | Varje |
| 10564423 | 1.0μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10758244 | 2.0μ m | Blått | 365/415 nm | 2 ml | Varje |
| 10318632 | 2.0μ m | Rött | 580/605 nm | 2 ml | Varje |
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Logga in för att se lagersaldo.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beskrivning
Utför enkelt flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunanalys och andra laboratorieapplikationer med vårt omfattande urval av FluoSpheres Karboxylat-modifierade mikrosfärer. FluoSphere-kulor kan användas i passiv adsorption eller aktiv, kovalent koppling av proteiner, nukleinsyror och biomolekyler för partikelinfångningstillämpningar. FluoSphere mikrosfärer är laddade med proprietära fluorescerande färgämnen, vilket gör dem till de ljusaste mikrosfärerna som finns tillgängliga.
Visualisera den ljusaste fluorescensen för laboratorieapplikationer inklusive fluorescensmikroskopi, flödescytometri, HTS, HCS och cellspårning, med våra Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, som är tillverkade av polystyrenmikrosfärer och laddade med olika egenutvecklade färgämnen. Genom att använda specialiserade färgningsmetoder kan alla fluorescerande färgämnesmolekyler finnas inuti varje polystyrenmikrosfär, istället för på pärlans yta. Denna skyddande miljö inuti pärlan skyddar färgen från skadliga miljöeffekter, såsom fotoblekning. Våra karboxylatmodifierade mikrosfärer är belagda med en hydrofil polymer innehållande flera karboxylsyror för kovalent bindning av ligander. En rad partikelstorlekar finns tillgängliga för olika forskningsanvändningar och experiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Färg | Gul-grön |
| För användning med (applikation) | Fluorescensmikroskopi |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Karboxylat-modifierad mikrosfär |
| Excitation/Emission | 505/515 nm |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Kvantitet | 2 ml |
| Ytmodifiering | Karboxylat |
| Diameter (metrisk) | 2.0μ m |