Läs mer
Invitrogen™ FluoSpheres™ NeutraAvidin™ -Märkta mikrosfärer, 1.0μ m, gulgrön fluorescerande (505/515), 1 % fast material
Beskrivning
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. Vår Molecular Probes™ FluoSpheres™ pärlor är tillverkade av högkvalitativ, ultraren polystyren och är laddade med en mängd av våra egna färgämnen för att skapa intensivt fluorescerande pärlor som vanligtvis visar lite eller ingen fotoblekning, även när de exciteras med den intensiva belysning som krävs för fluorescensmikroskopi. Olika ytmodifieringar är tillgängliga för att underlätta kopplingen av olika molekyler och proteiner till pärlans yta.
FluoSpheres™ Mikrosfärspecifikationer
• Etikett (Ex/Em): Gulgrön fluorescerande (505 / 515)
• Nominell pärldiameter: 1,0 μ
•m Ytmodifiering: NeutrAvidin™
•Fasta ämnen: 1 %
Egenskaper hos de olika FluoSpheres™ Kopplingsytor
• Karboxylatmodifierad FluoSpheres™ pärlor har en hög densitet av hängande karboxylsyror på ytan, vilket gör dem lämpliga för kovalent koppling av proteiner och andra amininnehållande biomolekyler med vattenlösliga karbodiimidreagenser som EDAC
• Sulfat FluoSpheres™ pärlor är relativt hydrofoba partiklar som passivt och nästan irreversibelt kommer att adsorbera nästan vilket protein som helst, inklusive albumin, IgG, avidin och streptavidin
• Aldehyd-sulfat FluoSpheres™ pärlor har ytaldehydgrupper tillsatta, utformade för att reagera med proteiner och andra aminer under mycket milda förhållanden.
• Aminmodifierad FluoSpheres™ pärlor kan kopplas till en mängd olika aminreaktiva molekyler, inklusive succinimidylestrar och isotiocyanater av haptener och läkemedel eller karboxylsyror i proteiner, med användning av en
vattenlöslig karbodiimid Key Applications of Microspheres
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Val för FluoSpheres™ Fluorescerande mikrosfärer Bland vårt
kompletta utbud av fluorescerande mikrosfärer hittar du ’pärlor med dessa varianter:
• Tio fluorescerande färger
• Tio nominella pärldiametrar: 0,02 μm, 0,04 μm, μ0,1 m, μ0,2 m, μ0,5 m, μ1,0 m, μ2,0 m, 4,0 μm, μ10,0 m och μ15,0
• m Fyra ytmodifieringar för proteinkoppling: karboxylat, sulfat, aldehydsulfat, amin
• Mikrosfärer som dessutom är förkopplade med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium och
platina val för ofärgade mikrosfärer
Vi erbjuder också hundratals val för UltraClean™ ytaktiva mikrosfärer för forskning och kommersiella tillämpningar.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt för dig
Vi förbereder skräddarsydda beställningar på begäran. Till exempel, FluoSpheres™ pärlor kan förberedas med intensiteter som är lägre än i vårt vanliga urval, en önskvärd egenskap i vissa flerfärgsapplikationer. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Färg | Gul-grön |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Mikrosfär |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Kvantitet | 0,4 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Ytmodifiering | Annan ändring eller etikett |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |