Läs mer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Mikrosfärer av polystyren, 15μ m, röd fluorescerande (580/605), för blodflödesbestämning
Produktkod. 11584846
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584846
Brand: Invitrogen™ F8842
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. Vår Molecular Probes™ FluoSpheres™ pärlor är tillverkade av högkvalitativ, ultraren polystyren och är laddade med en mängd av våra egna färgämnen för att skapa intensivt fluorescerande pärlor som vanligtvis visar lite eller ingen fotoblekning, även när de exciteras med den intensiva belysning som krävs för fluorescensmikroskopi.
FluoSpheres™ mikrosfärer i 10 –15μ m storleksintervall utformades specifikt för regionala blodflödesstudier i vävnader och organ. Vanligtvis för dessa typer av studier injiceras mikrosfärerna på önskade platser i cirkulationssystemet och så småningom fastnar i kapillärerna, där de kan extraheras och fluorescensen kvantifieras. Användningen av fluorescerande mikrosfärer eliminerar strålningsriskerna och bortskaffande hindren förknippade med radiomärkta mikrosfärer. Flera (upp till sju eller fler med bra spektral korrigering) cirkulerar samtidigt FluoSpheres™ mikrosfärer kan särskiljas. Mikrosfärer som har perfunderats eller injicerats i vävnader och organ behåller sin fluorescens efter histologisk seriell snittning. Vår FluoSpheres™ mikrosfärer för blodflödesbestämning, som finns i elva särskiljbara fluorescerande färger, är också kompatibla med blodflödesanalyssystem som utför automatisk extraktion och analys.
FluoSpheres™ Mikrosfärspecifikationer:
  • Etikett (Ex/Em): Röd fluorescerande (580/605)
  • Nominell pärldiameter: 15μ m
Val för FluoSpheres™ Fluorescerande mikrosfärer
Utöver mikrosfärer för blodflödesstudier, undersök vårt kompletta utbud av fluorescerande mikrosfärprodukter. Bland dessa produkter hittar du pärlor med dessa varianter:
  • Tio fluorescerande färger
  • Tio nominella pärldiametrar: 0,02μ m, 0,04μ m, 0,1μ m, 0,2μ m, 0,5μ m, 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 10,0μ m och 15,0μ m
  • Fyra ytmodifieringar för proteinkoppling: karboxylat, sulfat, aldehydsulfat, amin
  • Mikrosfärer som dessutom är förkopplade med streptavidin, NeutrAvidin biotin, europium och platina
Val för ofärgade mikrosfärer
Vi erbjuder också hundratals val för UltraClean™ ytaktiva mikrosfärer för forskning och kommersiella tillämpningar.
Vi gör en skräddarsydd mikrosfärprodukt åt dig
Vi förbereder skräddarsydda beställningar på begäran. Till exempel, FluoSpheres™ pärlor kan förberedas med intensiteter som är lägre än i vårt vanliga urval, en önskvärd egenskap i vissa flerfärgsapplikationer. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1,0 x 106 pärlor /ml
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus.
Innehåll 0.15 M NaCl, 0.05% Tween™ 20, 0.02% thimerosal
Beskrivning Polystyrene Microspheres, 10mL, 15μm, Red Fluorescent, Excitation: 580nm, Emission Maxima: 580nm, For Blood Flow Determination, Microspheres (Also Called Latex Beads or Latex Particles) are Spherical Particles in the Colloidal Size Range That are Forme
Färg Rött
För användning med (applikation) Blood Flow Determination
Material Polystyren
Produkttyp Mikrosfär
För användning med (utrustning) Blood flow analyzer system
Partikeldensitet 1.06g/cm3
Produktlinje FLUOSPHERES
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Diameter (metrisk) Nominell 15 μm
Diameter (metrisk) 15μ m