Läs mer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Mikrosfärer av polystyren, 15μ m, gult fluorescerande (515/534), för blodflödesbestämning
Beskrivning
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. Vår Molecular Probes™ FluoSpheres™ pärlor är tillverkade av högkvalitativ, ultraren polystyren och är laddade med en mängd av våra egna färgämnen för att skapa intensivt fluorescerande pärlor som vanligtvis visar lite eller ingen fotoblekning, även när de exciteras med den intensiva belysning som krävs för fluorescensmikroskopi.
FluoSpheres™ mikrosfärer –i 10 15μ m storleksintervall utformades specifikt för regionala blodflödesstudier i vävnader och organ. Vanligtvis för dessa typer av studier injiceras mikrosfärerna på önskade platser i cirkulationssystemet och så småningom fastnar i kapillärerna, där de kan extraheras och fluorescensen kvantifieras. Användningen av fluorescerande mikrosfärer eliminerar strålningsriskerna och bortskaffande hindren förknippade med radiomärkta mikrosfärer. Flera (upp till sju eller fler med bra spektral korrigering) cirkulerar samtidigt FluoSpheres™ mikrosfärer kan särskiljas. Mikrosfärer som har perfunderats eller injicerats i vävnader och organ behåller sin fluorescens efter histologisk seriell snittning. Vår FluoSpheres™ mikrosfärer för blodflödesbestämning, som finns i elva särskiljbara fluorescerande färger, är också kompatibla med blodflödesanalyssystem som utför automatisk extraktion och analys.
FluoSpheres™ Mikrosfärspecifikationer :
• Etikett (Ex/Em): Gult fluorescerande (515/534)
• Nominell pärldiameter: 15μ m
• Kopplingsyta:
Karboxylategenskaper hos karboxylatkopplingsytan Karboxylatmodifierad
FluoSpheres™ pärlor har en hög densitet av hängande karboxylsyror på sin yta, vilket gör dem lämpliga för kovalent koppling av proteiner och andra amininnehållande biomolekyler med användning av vattenlösliga karbodiimidreagenser såsom EDAC.
Val för FluoSpheres™ Fluorescerande mikrosfärer
Utöver mikrosfärer för blodflödesstudier, undersök vårt kompletta utbud av fluorescerande mikrosfärer. Bland dessa produkter ’hittar du pärlor med dessa varianter:
• Tio fluorescerande färger
• Tio nominella pärldiametrar: 0,02μ m, 0,04μ m, 0,1μ m, 0,2μ m, 0,5μ m, 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 10,0μ m och μ15,0
• m Fyra ytmodifieringar för proteinkoppling: karboxylat, sulfat, aldehydsulfat, amin
• Mikrosfärer som dessutom är förkopplade med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium och
platina val för ofärgade mikrosfärer
Vi erbjuder också hundratals val för UltraClean™ ytaktiva mikrosfärer för forskning och kommersiella tillämpningar.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt åt dig.
Vi förbereder skräddarsydda beställningar på begäran. Till exempel, FluoSpheres™ pärlor kan förberedas med intensiteter som är lägre än i vårt vanliga urval, en önskvärd egenskap i vissa flerfärgsapplikationer. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1,0 x 106 pärlor /ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Färg | Gult |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Mikrosfär |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Diameter (metrisk) | 15μ m |