Läs mer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Sulfat-modifierade mikrosfärer, 0,02 4,–0μ m
Produktkod. p-7241291
Diameter (metrisk):
0,02μ m
0,20μ m
1μ m
2μ m
4μ m
Färg:
Gul-grön
Rött
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534856
Brand: Invitrogen™ F8851
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Utför flödescytometri, mikroskopi, HTS och HCS med vår FluoSpheres Sulfat-modifierade mikrosfärer, med olika pärldiametrar.
Utför enkelt flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS och andra laboratorieapplikationer med vårt omfattande urval av FluoSpheres Sulfatmodifierade mikrosfärer. Dessa mikrosfärpärlor kan användas i passiv adsorption eller aktiv, kovalent koppling av proteiner, nukleinsyror och biomolekyler för partikelinfångningstillämpningar.
FluoSpheres Sulfatmodifierade mikrosfärer är laddade med våra proprietära fluorescerande färgämnen, vilket gör dem till de ljusaste mikrosfärerna som finns tillgängliga. Eftersom de fluorescerande färgämnesmolekylerna finns inuti varje polystyrenmikrosfär istället för bara på ytan, är färgämnesmolekylerna skyddade från många av de miljöeffekter som orsakar släckning eller fotoblekning av exponerade fluoroforer. Stabiliteten, enhetligheten och reproducerbarheten av FluoSpheres mikrosfärer, såväl som deras omfattande färgval, gör dem till de föredragna verktygen för forskning och diagnostiska analyser som använder fluorescens.
FluoSpheres Sulfatmodifierade mikrosfärer är relativt hydrofoba partiklar som passivt och nästan irreversibelt kommer att adsorbera nästan vilket protein som helst, inklusive albumin, IgG, avidin och streptavidin.
Viktiga tillämpningar av FluoSpheres Sulfatmodifierade mikrosfärer
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
FluoSpheres sulfatmodifierade mikrosfärspecifikationer för F8845, F8848, F8852, F8853 och F8859:
•Etikett (excitation/emission): gulgrön (505/515)
• Nominella pärldiametrar: 0,02, 0,2, 1,0, 2,0 och 4,0μ m
• Kopplingsyta: sulfat
• Fasta ämnen: 2 %
FluoSpheres sulfatmodifierade mikrosfärspecifikationer för F8851 och F8858:
• Röd (580/605)
• Nominella pärldiametrar: 1,0, 4,0μ m
• Kopplingsyta: sulfat
• Fasta ämnen: 2 %
FluoSpheres fluorescerande mikrosfärer är potentiellt känsligare än kolorimetriska metoder i de flesta, om inte alla, stora mikrosfärbaserade diagnostiska testsystem som för närvarande används, inklusive mikrosfäragglutinationstester, filterseparationstest, partikelfångning ELISA metoder och tvåpartikelsandwichtekniker.
FluoSphere Sulfate-modifierade mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) tillverkas av högkvalitativ, ultraren polystyren och är laddade med en mängd av våra egna färgämnen för att skapa intensivt fluorescerande pärlor som vanligtvis visar lite eller ingen fotoblekning, även när de exciteras med den intensiva fluorescerande belysningen. Alla möjliga försiktighetsåtgärder vidtas under hela tillverkningsprocessen för att säkerställa att mikropartiklarna hålls fria från kontaminerande ämnen. Slutprodukten säljs som en suspension i ultrarent vatten, i de flesta fall innehållande 2 mM azid eller 0,02 % timerosal som konserveringsmedel.
Andra ytmodifieringar är tillgängliga för att underlätta kopplingen av olika molekyler och proteiner till ytan av pärlan, inklusive amin- och karboxylatmodifierade FluoSphere-mikrosfärer.
Val för ofärgade mikrosfärer
Vi erbjuder också hundratals alternativ för ultrarena ytaktiva mikrosfärer för forskning och kommersiella tillämpningar.
Anpassade mikrosfärer
Vi förbereder skräddarsydda mikrosfärer på begäran. Till exempel, FluoSpheres Sulfatmodifierade mikrosfärpärlor kan framställas med intensiteter som är lägre än de i vårt vanliga urval, en önskvärd egenskap i vissa flerfärgsapplikationer. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Färg Rött
För användning med (applikation) Cellanalys
Material Polystyren
Produkttyp Mikrosfär
Produktlinje FLUOSPHERES
Kvantitet 10 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Ytmodifiering Sulfat
Volym (metrisk) 10 mL
Diameter (metrisk) 1μ m