Läs mer
Greiner Bio-One Fluotrac™ 600 högbindande plattbottnade mikroplattor
Produktkod. 10525011
Change view
Färg:
Svart, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10525011 Svart, Rensa botten Paket med 40
1 options
Produktkod. 10525011 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655097
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Används för genomströmningsscreening.
  • Icke-pyrogen
  • Konisk brunnsdesign med platt botten
  • Säkerställer korrekt pipettering
  • Minskar dödvolymen i brunnen
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Förhindrar uppsugning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Certifierad Fri från mänskligt DNA och pyrogener
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bindningstyp Hög bindning
Färg Svart, Rensa botten
Produkttyp Assay Microplate
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 25 to 340 μL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0,025 till 0,340 ml
Sterilitet Sterila
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
Max. RCF 4800 xg (svängande skokrotor)
nr per ärende 40
Antal per förpackning 10
Kvantitet 40/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Mått (L x B x H) 128 x 85 x 14 mm