Läs mer
Fluoxetine Succinamic Acid, TRC
Produktkod. 30134484
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134484 250 mg
30009771 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF597110250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1026723-45-4
Molekylformel C21H22F3NO4
Molekylvikt (g/mol) 409.4
Synonym 4-[Methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid, USP Fluoxetine Related Compound A, Fluoxetine USP Related Compound C
LEDER CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoxetine Succinamic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22F3NO4/c1-25(19(26)11-12-20(27)28)14-13-18(15-5-3-2-4-6-15)29-17-9-7-16(8-10-17)21(22,23)24/h2-10,18H,11-14H2,1H3,(H,27,28)
Formel vikt 409.1501
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.