Läs mer
Fluoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoxetine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F3NO/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 309.134 |
| Procent renhet | >95% |