Läs mer
Fluoxymesteron, Mikromol™
Beskrivning
Fluoxymesteron
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoxymesterone |
| CAS | 76-43-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluoxymesterone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H29 F O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Fluoxymesterone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimetyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one |
| Visa mer |