Allmän beskrivning
- Fluoxymesterone är ett vitt, luktfritt, kristallint pulver, lösligt i pyridin
- Det är en oralt administrerad syntetisk steroid som är cirka 5-10 gånger mer potent än manlig steroid, testosteron
- Det metaboliseras i levern och mindre än 5% av detta läkemedel utsöndras från kroppen oförändrat
- Biverkningar av fluoxymesteron inkluderar natrium- och vattenretention som leder till ödem, akne, kardiovaskulär toxicitet och levertoxicitet
Användningsområden
- Fluoxymesteron har visat sig konkurrerande hämma prolaktin- eller östrogenreceptorer i tumörframkallande bröstceller och administreras därför vid behandling av bröstcancer
- Hos män används denna förening som en ersättning vid tillstånd associerade med symtom på brist eller frånvaro av endogent testosteron
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoxymesterone |
| Smältpunkt | 240,0 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Specifikt rotationsförhållande | +104,00 (20,00 °C c=1, EtOH) |
| Specifik rotation | +104.00 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: försumbar. Andra lösligheter: löslig i puridin, lätt löslig i aceton, kloroform, sparsamt löslig i metanol, praktiskt taget olöslig i eter, bensen, hexaner |
| Formel vikt | 336.45 |
Säkerhet och hantering
- Fluoxymesterone
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.