Läs mer
R&D Systems™ Flupenthixol dihydrochloride
Beskrivning
Antipsychotic drug. Exhibits antagonistic activity at dopamine D1-5 receptors. Used in schizophrenia treatment.
This compound is a mixture of E/Z isomers (ratio: 60:40).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupenthixol dihydrochloride |
| CAS | 2413-38-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C23H27Cl2F3N2OS |
| Formel vikt | 507.44 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.437 |