Läs mer
Flupentixol dihydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupentixol dihydrochloride |
| CAS | 2413-38-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flupentixol dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Visa mer |