Läs mer
Flupentixoldihydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16504294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16504294 250 mg -
16584284 1 g -
16594284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16504294 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464822500
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2413-38-9
Molekylvikt (g/mol) 507.44
InChI-nyckel IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
IUPAC-namn diväte 2-(4-{3-[(9Z)-2-(trifluormetyl)-9H-tioxanten-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)etan-1-ol-diklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OCCN1CCN(CC\C=C2\C3=CC=CC=C3SC3=CC=C(C=C23)C(F)(F)F)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flupentixol dihydrochloride
Molekylformel C23H27Cl2F3N2OS
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Formel vikt 507.44
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Flupentixol dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Flupentixol dihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.