Läs mer
Flupentixol EP Förorening G, Mikromol™
Beskrivning
Flupentixol EP Förorening G
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Trifluoromethylthioxanthone |
| CAS | 1693-28-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Trifluoromethylthioxanthone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H7 F3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(trifluormetyl)tioxanthen-9-on |
| Visa mer |