Läs mer
Flupentixol EP Förorening G, Mikromol™
Produktkod. 30458736
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458736 4 x 25 mg
30052376 25 mg
17998274 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0182.0800254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Flupentixol EP Förorening G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Trifluoromethylthioxanthone
CAS 1693-28-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Trifluoromethylthioxanthone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H7 F3 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
Lösningstyp Snyggt
LEDER FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)tioxanthen-9-on
Molekylvikt (g/mol) 280.26
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 280,017 g/mol