Läs mer
Flufenazin Decanat (~90%), TRC
Produktkod. 30394977
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394977 50 mg
30393687 10 mg
30395630 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30394977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59830050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5002-47-1
Molekylformel C32 H44 F3 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 591.77
Synonym Fluphenazine decanoate, 2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
IUPAC-namn 2-[4-[3-[2-(trifluorometyl)fenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]etyldecanat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluphenazine decanoate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H44F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)40-24-23-37-21-19-36(20-22-37)17-11-18-38-27-12-9-10-13-29(27)41-30-16-15-26(25-28(30)38)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3
Formel vikt 591.3106