Läs mer
Fluphenazine Decanoate N4-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluphenazine Decanoate N4-Oxide |
| CAS | 76005-64-6 |
| Molekylformel | C32H44F3N3O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazinyl]ethyl Ester Decanoic Acid N-Oxide 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-Piperazineethanol Decanoate (Ester) N-oxide 2-[1-Oxido-4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazinyl]ethyl Ester Decanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44F3N3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)41-24-23-38(40)21-19-36(20-22-38)17-11-18-37-27-12-9-10-13-29(27)42-30-16-15-26(25-28(30)37)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3 |
| LEDER | O=C(CCCCCCCCC)OCCN(CCN1CCCN2C3=C(C=CC(C(F)(F)F)=C3)SC4=CC=CC=C42)(CC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 607.77 |
| Formel vikt | 607.3055 |