Läs mer
Fluphenazine Decanoate S-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluphenazine Decanoate S-oxide |
| CAS | 64610-50-0 |
| Molekylformel | C32H44F3N3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-(3-(5-Oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazin-1-yl)ethyl Decanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44F3N3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)41-24-23-37-21-19-36(20-22-37)17-11-18-38-27-12-9-10-13-29(27)42(40)30-16-15-26(25-28(30)38)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3 |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC=C2S(C3=CC=CC=C3N(CCCN4CCN(CCOC(CCCCCCCCC)=O)CC4)C2=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 607.77 |
| Formel vikt | 607.3055 |