Läs mer
Flufenazindihydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457604
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457604 10 mg
1 options
Produktkod. 30457604 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0114.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluphenazine dihydrochloride
CAS 146-56-5
Analyt- eller komponentnamn Fluphenazine dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H26 F3 N3 O S . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fluphenazine Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol hydrochloride (1:2), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinylpropyl]piperazine dihydrochloride, 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinyl]propyl]-2-trifluoromethylphenothiazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Anatensol, Dapotum, Fludecan, Flufenazin, Fluorophenazine dihydrochloride, Fluphenazine chloride, Fluphenazine dihydrochloride, Fluphenazine hydrochloride, Liogen, Lyogen, Lyorodin, Mirenil, Moditen, OMCA, Permitil, Permitil hydrochloride, Prolinate, Prolixin, Siqualone, Squibb 4918, Tensofin, Trancin, Valamina
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-[2-(trifluormetyl)fenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]etanol; Dihydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 510.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 509,1282 g/mol