Läs mer
Fluphenazine dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16418026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418026 100 mg
1 options
Produktkod. 16418026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0081
MedChemExpress Fluphenazine dihydrochloride is a phenothiazine-class D1DR and D2DR inhibitor; used to deliver Fluphenazine to biological systems in studies probing the effects and metabolic fates of this commonly used dopamine antagonist.
Fluphenazine dihydrochloride is a phenothiazine-class D1DR and D2DR inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluphenazine dihydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 146-56-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28Cl2F3N3OS
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (195.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (74.45 mM)
LEDER OCCN1CCN(CCCN2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C24)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 510.44
Formel vikt 510.44
Procent renhet 98.13%