Läs mer
Fluphenazine Octanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluphenazine Octanoate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H40F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-12-29(37)38-22-21-35-19-17-34(18-20-35)15-9-16-36-25-10-7-8-11-27(25)39-28-14-13-24(23-26(28)36)30(31,32)33/h7-8,10-11,13-14,23H,2-6,9,12,15-22H2,1H3 |
| Formel vikt | 563.2793 |