missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide (Fluphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide), Mikromol™

Produktkod. 30052079
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052079 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052079 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0114.180025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide (Fluphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide
CAS 86137-45-3
Analyt- eller komponentnamn Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H26 F3 N3 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-[3-[5,5-Dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol 1,4-Dioxide, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol S,S,1,4-Tetraoxide, Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide, Fluphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O5S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)34(21,32)33)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
LEDER OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 501.52
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 501.1545 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.