Läs mer
Flufenazin sulfoxyid (Flufenazin Decanat EP Förorening A), TRC
Produktkod. 30390492
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390492 10 mg
30396981 5 mg
30402107 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30390492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59841510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1674-76-6
Molekylformel C22 H26 F3 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 453.52
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5-oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S-oxide, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-, S-oxide (7CI,8CI), 4-[3-[5-Oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, Fluphenazine S-oxide, Fluphenazine sulfoxide, 2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Dihydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC-namn 2-[4-[3-[5-oxo-2-(trifluormetyl)fenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]etanol
LEDER OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluphenazine S-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formel vikt 453.1698
Procent renhet >95%