Läs mer
Flufenazin, TRC
Produktkod. 30135425
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135425 50 mg
30003522 10 mg
30006983 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59841850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-23-8
Molekylformel C22H26N3OSF3 (.) di-HCl
Molekylvikt (g/mol) 510.44
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]- (6CI,7CI,8CI), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 10-[3-(2-Hydroxyethyl)piperazinopropyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine, 4-[3-(2-Trifluoromethyl-10-phenothiazyl)-propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazine ethanol, Elinol, Fluorfenazine, Fluorophenazine, Fluorphenazine, Fluphenazine, Ftorphenazine, Pacinol, Phthorphenazine, S 94, SQ 4918, Siqualine, Siqualon, Triflumethazine, Vespazine
IUPAC-namn 2-[4-[3-[2-(trifluormetyl)fenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]etanol
LEDER OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluphenazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3OS/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formel vikt 437.1749
Procent renhet >95%