Läs mer
Flupirtine-d4 Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupirtine phenyl-d4 hydrochloride |
| CAS | 1324717-75-0 |
| Molekylformel | C15 D4 H13 F N4 O2 . H Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 2-Amino-6-[(p-fluorobenzyl)amino]-3-pyridinecarbamic Acid Ethyl Ester Hydrochlorite |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17FN4O2.ClH/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1H/i3D,4D,5D,6D; |
| LEDER | Cl.[2H]c1c([2H])c(CNc2ccc(NC(=O)OCC)c(N)n2)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC-namn | ethyl N-[2-amino-6-[(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluoro-phenyl)methylamino]-3-pyridyl]carbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.8 |
| Formel vikt | 344.1353 |