Läs mer
Flupirtine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupirtine |
| CAS | 56995-20-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flupirtine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H17 F N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Flupirtine, N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic acid ethyl ester, D 9998, Katadolon, Trancopal Dolo |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17FN4O2/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N |
| Visa mer |