Läs mer
Flupoxam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flupoxam |
| CAS | 119126-15-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flupoxam |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C19 H14 Cl F5 N4 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-[4-chloro-3-[(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl]phenyl]-5-phenyl-, 1-[4-Chloro-3-[(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl]phenyl]-5-phenyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Flupoxam |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14ClF5N4O2/c20-14-7-6-13(8-12(14)9-31-10-18(21,22)19(23,24)25)29-17(11-4-2-1-3-5-11)27-16(28-29)15(26)30/h1-8H,9-10H2,(H2,26,30) |
| LEDER | NC(=O)c1nc(c2ccccc2)n(n1)c3ccc(Cl)c(COCC(F)(F)C(F)(F)F)c3 |
| Visa mer |